Tisk…
2'-Deoxycytidine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 4-Amino-1-((2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidin-2(1H)-one, deoxyC
D3897-100MG D3897-250MG D3897-500MG D3897-1G D3897-5G
SIALD3897-100MGEA 1670 CZK
SIALD3897-100MG SIALD3897-250MG SIALD3897-500MG SIALD3897-1G SIALD3897-5G
2'-Deoxycytidine, Sigma-Aldrich®
2'-Deoxycytidine
Vzorec: C₉H₁₃N₃O₄
MW: 227.22 g/mol
MDL Number: MFCD00006547
CAS číslo: 951-77-9
EINECS: 213-454-1