Tisk…
Cytidine-5'-triphosphoric acid disodium salt (CTP-Na2), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Cytidine-5'-triphosphate disodium, Sodium ((2R,3S,4R,5R)-5-(4-amino-2-oxopyrimidin-1(2H)-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl dihydrogentriphosphate
C1506-100MG C1506-10MG C1506-250MG C1506-25MG C1506-1G
SIALC1506-100MGEA 5290 CZK
SIALC1506-100MG SIALC1506-10MG SIALC1506-250MG SIALC1506-25MG SIALC1506-1G
Cytidine-5'-triphosphoric acid disodium salt (CTP-Na2), Sigma-Aldrich®
Cytidine-5'-triphosphoric acid disodium salt (CTP-Na2)
Vzorec: C₉H₁₄N₃Na₂O₁₄P₃
MW: 527,12 g/mol
MDL Number: MFCD00078193
CAS číslo: 36051-68-0
EINECS: 252-849-3