Tisk…
Thymidine 5′-triphosphate sodium salt (dTTP Na) 100 mmol/l vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
T9656-25UMO T9656-.1MMO
SIALT9656-25UMOEA 3530 CZK
SIALT9656-25UMO SIALT9656-.1MMO
Thymidine 5′-triphosphate sodium salt (dTTP Na) 100 mmol/l vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Thymidine 5′-triphosphate sodium salt (dTTP Na)
Vzorec: C₁₀H₁₆N₂NaO₁₄P₃
MDL Number: MFCD00080338
CAS číslo: 18423-43-3