Tisk…
Thymidine 5′-triphosphate sodium salt (dTTP Na), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
T0251-10MG T0251-250MG T0251-25MG T0251-50MG
SIALT0251-10MGEA 2490 CZK
SIALT0251-10MG SIALT0251-250MG SIALT0251-25MG SIALT0251-50MG
Thymidine 5′-triphosphate sodium salt (dTTP Na), Sigma-Aldrich®
Thymidine 5′-triphosphate sodium salt (dTTP Na)
Vzorec: C₁₀H₁₆N₂NaO₁₄P₃
MDL Number: MFCD00080338
CAS číslo: 18423-43-3