Tisk…
Thymidine (2'-deoxythymidine) 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
226740050 226740250 226741000
ACRO226740050EA 6070 CZK
ACRO226740050 ACRO226740250 ACRO226741000
Thymidine (2'-deoxythymidine) 99+%
Thymidine (2'-deoxythymidine)
Vzorec: C₁₀H₁₄N₂O₅
Bod tání: 187…189 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006537
CAS číslo: 50-89-5
EINECS: 200-070-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.3 % (800°C)
HPLC ≥99.0 %
UV spectrophotometry molar absorptivity 9600 +/- 4%, on dry basis
Ratio of Absorbances 0.70 to 0.76 (A280/A260)
Specific optical rotation +17.5° to +19.5° (20°C, 589 nm) (c=3, H2O)
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm