Adenosine-5'-triphosphate disodium salt (ATP disodium salt) hydrate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
A3377-5G
A3377-500MG
A3377-100G
A3377-10G
A3377-1G
A3377-25G
A3377-500G
SIALA3377-5GEA
3860
CZK
SIALA3377-5G
SIALA3377-500MG
SIALA3377-100G
SIALA3377-10G
SIALA3377-1G
SIALA3377-25G
SIALA3377-500G
Adenosine-5'-triphosphate disodium salt (ATP disodium salt) hydrate, Sigma-Aldrich®
Adenosine-5'-triphosphate disodium salt (ATP disodium salt) hydrate
Vzorec:
C₁₀H₁₄N₅Na₂O₁₃P₃·xH₂O |
MDL Number:
MFCD00150755 CAS číslo: 34369-07-8 EINECS: 213-579-1 |