Adenosine 5'-monophosphate disodium salt (AMP disodium salt) hydrate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
01930-25G
01930-5G
SIAL01930-25GEA
8160
CZK
SIAL01930-25G
SIAL01930-5G
Adenosine 5'-monophosphate disodium salt (AMP disodium salt) hydrate, Sigma-Aldrich®
Adenosine 5'-monophosphate disodium salt (AMP disodium salt) hydrate
Vzorec:
C₁₀H₁₂N₅Na₂O₇P·H₂O Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00065023 CAS číslo: 4578-31-8 EINECS: 224-961-2 |