Tisk…
Adenosine-5'-diphosphoric acid (ADP), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
01905-250MG-F 01905-1G-F
SIAL01905-250MG-FEA 3840 CZK
SIAL01905-250MG-F SIAL01905-1G-F
Adenosine-5'-diphosphoric acid (ADP), Sigma-Aldrich®
Adenosine-5'-diphosphoric acid (ADP)
Vzorec: C₁₀H₁₅N₅O₁₀P₂
MDL Number: MFCD00066473
CAS číslo: 58-64-0
EINECS: 200-392-5