Tisk…
8-Bromoadenosine 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: 8-Bromoadenine-9-β-D-ribofuranoside, 6-Amino-8-bromopurine riboside, (2R,3R,4S,5R)-2-(6-Amino-8-bromo-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol
155780010 155780050
ACRO155780010EA 4530 CZK
ACRO155780010 ACRO155780050
8-Bromoadenosine 98%
8-Bromoadenosine
Vzorec: C₁₀H₁₂BrN₅O₄
MW: 346,15 g/mol
Bod tání: 210…212 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005733
CAS číslo: 2946-39-6
EINECS: 220-959-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation -53° to -56° (20°C, 589 nm) (c=2.5, DMSO)
NMR (1H-NMR) Consistent with structure