Tisk…
2-Iodoadenosine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: (2R,3R,4S,5R)-2-(6-Amino-2-iodo-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol
M-Clarity™ quality level = MQ100
663115-1G 663115-250MG
SIAL663115-1GEA 14650 CZK
SIAL663115-1G SIAL663115-250MG
2-Iodoadenosine, Sigma-Aldrich®
2-Iodoadenosine
Vzorec: C₁₀H₁₂IN₅O₄
MW: 393,14 g/mol
MDL Number: MFCD01320413
CAS číslo: 35109-88-7