2-Fluoroadenosine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
(2R,3R,4S,5R)-2-(6-Amino-2-fluoro-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol
M-Clarity™ quality level = MQ100
656402-1G
656402-250MG
SIAL656402-1GEA
16010
CZK
SIAL656402-1G
SIAL656402-250MG
2-Fluoroadenosine, Sigma-Aldrich®
2-Fluoroadenosine
Vzorec:
C₁₀H₁₂FN₅O₄ MW: 285.23 g/mol |
MDL Number:
MFCD00866394 CAS číslo: 146-78-1 |