Tisk…
2'-Deoxyadenosine monohydrate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: (2R,3S,5R)-5-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-2-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3-ol hydrate
D7400-250MG D7400-500MG D7400-1G D7400-25G D7400-5G
SIALD7400-250MGEA 2020 CZK
SIALD7400-250MG SIALD7400-500MG SIALD7400-1G SIALD7400-25G SIALD7400-5G
2'-Deoxyadenosine monohydrate, Sigma-Aldrich®
2'-Deoxyadenosine monohydrate
Vzorec: C₁₀H₁₃N₅O₃·1H₂O
MW: 269.26 g/mol (251.24 anhy)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149364
CAS číslo: 16373-93-6
EINECS: 213-488-7