2'-Deoxyadenosine monohydrate 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
154990010
154990050
154990250
ACRO154990010EA
2270
CZK
ACRO154990010
ACRO154990050
ACRO154990250
2'-Deoxyadenosine monohydrate 99%
2'-Deoxyadenosine monohydrate
Vzorec:
C₁₀H₁₃N₅O₃·1H₂O Bod tání: 185…187 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00149364 CAS číslo: 16373-93-6 EINECS: 213-488-7 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to light beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤8 % (K.F.) |
Sulfated ash | ≤0.1 % (800°C) |
HPLC | ≥98.5 % |
Appearance of solution | (c=1, w/v, 1M NaOH) clear colorless to almost colorless |
Heavy metals (as Pb) | ≤10 ppm |