2-Chloroadenosine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
(2R,3R,4S,5R)-2-(6-Amino-2-chloro-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol
C5134-10MG
C5134-250MG
C5134-50MG
C5134-1G
SIALC5134-10MGEA
4770
CZK
SIALC5134-10MG
SIALC5134-250MG
SIALC5134-50MG
SIALC5134-1G
2-Chloroadenosine, Sigma-Aldrich®
2-Chloroadenosine
Vzorec:
C₁₀H₁₂ClN₅O₄ MW: 301.69 g/mol |
MDL Number:
MFCD00005734 CAS číslo: 146-77-0 EINECS: 205-678-3 |