Tisk…
2-Chloroadenosine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: (2R,3R,4S,5R)-2-(6-Amino-2-chloro-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol
C5134-10MG C5134-250MG C5134-50MG C5134-1G
SIALC5134-10MGEA 4770 CZK
SIALC5134-10MG SIALC5134-250MG SIALC5134-50MG SIALC5134-1G
2-Chloroadenosine, Sigma-Aldrich®
2-Chloroadenosine
Vzorec: C₁₀H₁₂ClN₅O₄
MW: 301.69 g/mol
MDL Number: MFCD00005734
CAS číslo: 146-77-0
EINECS: 205-678-3