2',5'-Dideoxyadenosine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
(2R,3S,5R)-5-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-2-methyltetrahydrofuran-3-ol
M-Clarity™ quality level = MQ100
D7408-25MG
D7408-5MG
SIALD7408-25MGEA
39910
CZK
SIALD7408-25MG
SIALD7408-5MG
2',5'-Dideoxyadenosine, Sigma-Aldrich®
2',5'-Dideoxyadenosine
Vzorec:
C₁₀H₁₃N₅O₂ MW: 235,2425 g/mol |
MDL Number:
MFCD00210904 CAS číslo: 6698-26-6 |