Tisk…
2',5'-Dideoxyadenosine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: (2R,3S,5R)-5-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-2-methyltetrahydrofuran-3-ol
M-Clarity™ quality level = MQ100
D7408-25MG D7408-5MG
SIALD7408-25MGEA 39910 CZK
SIALD7408-25MG SIALD7408-5MG
2',5'-Dideoxyadenosine, Sigma-Aldrich®
2',5'-Dideoxyadenosine
Vzorec: C₁₀H₁₃N₅O₂
MW: 235,2425 g/mol
MDL Number: MFCD00210904
CAS číslo: 6698-26-6