2',3'-Dideoxyadenosine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
((2S,5R)-5-(6-Amino-9H-purin-9-yl)tetrahydrofuran-2-yl)methanol
D1285-25MG
D1285-5MG
SIALD1285-25MGEA
23610
CZK
SIALD1285-25MG
SIALD1285-5MG
2',3'-Dideoxyadenosine, Sigma-Aldrich®
2',3'-Dideoxyadenosine
Vzorec:
C₁₀H₁₃N₅O₂ MW: 235,24 g/mol |
MDL Number:
MFCD00010534 CAS číslo: 4097-22-7 EINECS: 223-853-2 |