Tisk…
Puromycin dihydrochloride
Dodavatel: PanReac AppliChem
Varování
Synonyms: (S)-2-Amino-N-((2S,3S,4R,5R)-5-(6-(Dimethylamino)-9H-purin-9-yl)-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3-yl)-3-(4-methoxyphenyl)propanamide dihydrochloride
A2856.0010 A2856.0100
A2856.0010EA 1650 CZK
A2856.0010 A2856.0100
Puromycin dihydrochloride
Puromycin dihydrochloride
Vzorec: C₂₂H₂₉N₇O₅·2HCl
MW: 544,44 g/mol
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00012691
CAS číslo: 58-58-2
EINECS: 200-387-8