Tisk…
2'-Deoxyguanosine hydrate 99+%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: 9-(2-Deoxy-β-D-ribofuranosyl)guanine hydrate, Guanine-2′-deoxyriboside hydrate, 2-Amino-9-((2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-1H-purin-6(9H)-one hydrate(1:x)
226731000 226730010 226730050
ACRO226731000EA 1330 CZK
ACRO226731000 ACRO226730010 ACRO226730050
2'-Deoxyguanosine hydrate 99+%
2'-Deoxyguanosine hydrate
Vzorec: C₁₀H₁₃N₅O₄·xH₂O
MW: 267,24 g/mol (anhy)
Bod tání: 300 °C (rozkl.)
Bod vzplanutí: 300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00150760
CAS číslo: 961-07-9
EINECS: 213-505-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤8.0 % (K.F.)
HPLC ≥99.0 %
UV spectrophotometry molar absorptivity 13700 +/- 4%, on dry basis