Tisk…
2'-Deoxyguanosine monohydrate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2-Amino-9-((2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-1,9-dihydro-6H-purin-6-one hydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
D7145-100MG D7145-1G D7145-25MG D7145-5G
SIALD7145-100MGEA 3010 CZK
SIALD7145-100MG SIALD7145-1G SIALD7145-25MG SIALD7145-5G
2'-Deoxyguanosine monohydrate, Sigma-Aldrich®
2'-Deoxyguanosine monohydrate
Vzorec: C₁₀H₁₃N₅O₄·H₂O
MW: 285.26 g/mol
MDL Number: MFCD00150760
CAS číslo: 312693-72-4
EINECS: 213-505-8