Tisk…
2,4-Dichloro-6,7-dimethoxyquinazoline 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
342550050 342550250
ACRO342550050EA 2030 CZK
ACRO342550050 ACRO342550250
2,4-Dichloro-6,7-dimethoxyquinazoline 97%
2,4-Dichloro-6,7-dimethoxyquinazoline
Vzorec: C₁₀H₈Cl₂N₂O₂
MW: 259,0887 g/mol
Bod tání: 172…177 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051733
CAS číslo: 27631-29-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 172 to 179 °C
HPLC ≥96.0 %