Sudan red 7B (fat red bluish, solvent red 19, fat red 7B)
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms:
N-Ethyl-1-((4-(phenyldiazenyl)phenyl)diazenyl)naphthalen-2-amine
191630050
191630500
ACRO191630050EA
2080
CZK
ACRO191630050
ACRO191630500
Sudan red 7B (fat red bluish, solvent red 19, fat red 7B)
Sudan red 7B (fat red bluish, solvent red 19, fat red 7B)
Vzorec:
C₂₄H₂₁N₅ MW: 379,4570 g/mol Bod tání: 130 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003904 CAS číslo: 6368-72-5 EINECS: 228-862-5 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Bordeaux Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
UV spectrum | Complies |