Tisk…
Ponceau S ≥75% (dye content), dark powder
Dodavatel: MP Biomedicals
Varování
0215194280 0215194210 0215194250
ICNA0215194280EA 6320 CZK
ICNA0215194280 ICNA0215194210 ICNA0215194250
Ponceau S ≥75% (dye content), dark powder
Ponceau S
Ponceau S is used as protein stain for electrophoresis.
Dye content: ~75%
Readily soluble in water.
Vzorec: C₂₂H₁₂N₄Na₄O₁₃S₄
Bod tání: 300 °C (lit.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003892
CAS číslo: 6226-79-5
EINECS: 228-319-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Identity Test Passes
Dye Content ~75%
UV/VIS: l max (water) 517 - 523 nm