Tisk…
Ponceau S, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
161470250 161471000 161470100
ACRO161470250EA 3100 CZK
ACRO161470250 ACRO161471000 ACRO161470100
Ponceau S, pure
Ponceau S
Vzorec: C₂₂H₁₂N₄Na₄O₁₃S₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003892
CAS číslo: 6226-79-5
EINECS: 228-319-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Bordeaux to dark brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Dye content ≥70 %