Tungsten(V) ethoxide
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
41794.04
41794.09
41794.04EA
3640
CZK
41794.04
41794.09
Tungsten(V) ethoxide
Tungsten(V) ethoxide
CAS No.: 26143-11-3
Molecular Formula: C10H25O5W
Formula Weight: 409.15
Flash Point:
Intermediate for sol-gel coatings
Vzorec:
C₁₀H₂₅O₅W Bod varu: 110…115 °C (1 mmHg) Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00078041 CAS číslo: 26143-11-3 |