Tisk…
Naphthol AS-MX phosphate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
N4875-100MG N4875-1G N4875-500MG
SIALN4875-100MGEA 1570 CZK
SIALN4875-100MG SIALN4875-1G SIALN4875-500MG
Naphthol AS-MX phosphate, Sigma-Aldrich®
Naphthol AS-MX phosphate
Vzorec: C₁₉H₁₈NO₅P
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00042711
CAS číslo: 1596-56-1
EINECS: 216-480-1