Tisk…
4-Nitroquinoline-N-oxide 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Nitroquinoline 1-oxide, 4-Nitroquinoline N-oxide
203790010 203792500 203790050
ACRO203790010EA 2800 CZK
ACRO203790010 ACRO203792500 ACRO203790050
4-Nitroquinoline-N-oxide 98%
4-Nitroquinoline-N-oxide
Vzorec: C₉H₆N₂O₃
MW: 190.1555 g/mol
Bod tání: 154…156 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006738
CAS číslo: 56-57-5
EINECS: 200-281-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Ochre to brown Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %