3-(4-Morpholinyl)phenol ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A15707.03
A15707.06
A15707.14
A15707.03EA
1250
CZK
A15707.03
A15707.06
A15707.14
3-(4-Morpholinyl)phenol ≥98%
3-(4-Morpholinyl)phenol
Purity: 98%
CAS No.: 27292-49-5
Molecular Formula: C10H13NO2
Formula Weight: 179.22
Melting Point: 127-132°
Beilstein Reference: 149989
Vzorec:
C₁₀H₁₃NO₂ Bod tání: 127…132 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00051675 CAS číslo: 27292-49-5 |