Tisk…
MOPSO (3-(4-morpholino)-2-hydroxypropanesulphonic acid), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ400
M8389-100G M8389-250G M8389-25G M8389-500G
SIALM8389-100GEA 7460 CZK
SIALM8389-100G SIALM8389-250G SIALM8389-25G SIALM8389-500G
MOPSO (3-(4-morpholino)-2-hydroxypropanesulphonic acid), Sigma-Aldrich®
MOPSO (3-(4-morpholino)-2-hydroxypropanesulphonic acid)
Vzorec: C₇H₁₅NO₅S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009629
CAS číslo: 68399-77-9
EINECS: 269-989-6