Tisk…
MOPSO (3-(4-morpholino)-2-hydroxypropanesulphonic acid) ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Hydroxy-3-morpholinopropane-1-sulphonic acid
44135.18 44135.30 44135.A1
44135.18EA 2450 CZK
44135.18 44135.30 44135.A1
MOPSO (3-(4-morpholino)-2-hydroxypropanesulphonic acid) ≥98%
MOPSO (3-(4-morpholino)-2-hydroxypropanesulphonic acid)
Purity: 98% CAS No.: 68399-77-9 Molecular Formula: C7H15NO5S Formula Weight: 225.27 Physical Form: Powder Melting Point: 276-279° MDL No.: MFCD00009629
Biological buffers, pH range 6.2-7.6
Vzorec: C₇H₁₅NO₅S
MW: 225,27 g/mol
Bod tání: 276…279 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009629
CAS číslo: 68399-77-9
EINECS: 269-989-6