Tisk…
1-Methylimidazolium chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
40477-1KG-F 40477-100G-F
SIAL40477-1KG-FEA 18100 CZK
SIAL40477-1KG-F SIAL40477-100G-F
1-Methylimidazolium chloride, Sigma-Aldrich®
1-Methylimidazolium chloride
Vzorec: C₄H₇ClN₂
MDL Number: MFCD06798176
CAS číslo: 35487-17-3