1,2-Bis(diphenylphosphino)benzene ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B21106.01
B21106.03
B21106.01EA
1360
CZK
B21106.01
B21106.03
1,2-Bis(diphenylphosphino)benzene ≥98%
1,2-Bis(diphenylphosphino)benzene
Purity: 98%
CAS No.: 13991-08-7
Molecular Formula: C26H22P2
Formula Weight: 446.47
Melting Point: 185-189°
MDL No.: MFCD00014081
Vzorec:
C₃₀H₂₄P₂ Bod tání: 185…189 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00014081 CAS číslo: 13991-08-7 |