Tisk…
N-Cbz-glycine(Z-Gly-OH), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
C7206-100G C7206-25G C7206-500G
SIALC7206-100GEA 4370 CZK
SIALC7206-100G SIALC7206-25G SIALC7206-500G
N-Cbz-glycine(Z-Gly-OH), Sigma-Aldrich®
N-Cbz-glycine(Z-Gly-OH)
Vzorec: C₁₀H₁₁NO₄
MDL Number: MFCD00002691
CAS číslo: 1138-80-3
EINECS: 214-516-0