Tisk…
N-Cbz-glycine(Z-Gly-OH) 98.5%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: N-Carbobenzyloxyglycine, N-Benzyloxycarbonylglycine, Z-Gly-OH, 2-(((Benzyloxy)carbonyl)amino)acetic acid
108350250 108351000 108355000
ACRO108350250EA 1310 CZK
ACRO108350250 ACRO108351000 ACRO108355000
N-Cbz-glycine(Z-Gly-OH) 98.5%
N-Cbz-glycine(Z-Gly-OH)
Vzorec: C₁₀H₁₁NO₄
Bod tání: 117…121 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002691
CAS číslo: 1138-80-3
EINECS: 214-516-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 117 to 122 °C
HPLC ≥98.0 %
Titration with NaOH ≥98.0 %
Solubility light yellow solution
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %