Tisk…
Isethionic acid sodium salt (sodium 2-hydroxyethanesulphonate) 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
205000010 205005000
ACRO205000010EA 2350 CZK
ACRO205000010 ACRO205005000
Isethionic acid sodium salt (sodium 2-hydroxyethanesulphonate) 98%
Isethionic acid sodium salt (sodium 2-hydroxyethanesulphonate)
Vzorec: C₂H₅NaO₄S
Bod tání: 191…194 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007534
CAS číslo: 1562-00-1
EINECS: 216-343-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 191 to 195 °C
Titration after Ion exchange ≥97.5 %