Tisk…
1-Naphthyl phosphate monosodium salt monohydrate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
N7000-1G N7000-10G N7000-5G
SIALN7000-1GEA 1230 CZK
SIALN7000-1G SIALN7000-10G SIALN7000-5G
1-Naphthyl phosphate monosodium salt monohydrate, Sigma-Aldrich®
1-Naphthyl phosphate monosodium salt monohydrate
Vzorec: C₁₀H₈NaO₄P·1H₂O
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00150615
CAS číslo: 81012-89-7