(3-Indoxyl)-β-D-glucopyranoside, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
I3750-100MG
I3750-1G
I3750-25MG
I3750-2G
I3750-500MG
SIALI3750-100MGEA
5520
CZK
SIALI3750-100MG
SIALI3750-1G
SIALI3750-25MG
SIALI3750-2G
SIALI3750-500MG
(3-Indoxyl)-β-D-glucopyranoside, Sigma-Aldrich®
(3-Indoxyl)-β-D-glucopyranoside
Vzorec:
C₁₄H₁₇NO₆ Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD00047169 CAS číslo: 487-60-5 |