Tisk…
(4-Nitrophenyl)-α-D-galactopyranoside, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
N0877-100MG N0877-1G N0877-250MG N0877-500MG N0877-5G
SIALN0877-100MGEA 2030 CZK
SIALN0877-100MG SIALN0877-1G SIALN0877-250MG SIALN0877-500MG SIALN0877-5G
(4-Nitrophenyl)-α-D-galactopyranoside, Sigma-Aldrich®
(4-Nitrophenyl)-α-D-galactopyranoside
Vzorec: C₁₂H₁₅NO₈
MDL Number: MFCD00065050
CAS číslo: 7493-95-0
EINECS: 231-343-6