Erythromycin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
Synonyms:
(-)-Erythromycin
M-Clarity™ quality level = MQ200
E6376-100G
E6376-25G
SIALE6376-100GEA
19580
CZK
SIALE6376-100G
SIALE6376-25G
Erythromycin, Sigma-Aldrich®
Erythromycin
Vzorec:
C₃₇H₆₇NO₁₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00084654 CAS číslo: 114-07-8 EINECS: 204-040-1 |