Tisk…
Erythromycin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: (-)-Erythromycin
M-Clarity™ quality level = MQ200
E5389-5G E5389-1G
SIALE5389-5GEA 4570 CZK
SIALE5389-5G SIALE5389-1G
Erythromycin, Sigma-Aldrich®
Erythromycin
Vzorec: C₃₇H₆₇NO₁₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00084654
CAS číslo: 114-07-8
EINECS: 204-040-1