Tisk…
Erythromycin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: (-)-Erythromycin
M-Clarity™ quality level = MQ200
E0774-100G E0774-25G E0774-5G
SIALE0774-100GEA 0 CZK
SIALE0774-100G SIALE0774-25G SIALE0774-5G
Erythromycin, Sigma-Aldrich®
Erythromycin
Vzorec: C₃₇H₆₇NO₁₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00084654
CAS číslo: 114-07-8
EINECS: 204-040-1