Tisk…
FITC (fluorescein-5-isothiocyanate, fluorescein isothiocyanate isomer I) 90%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
119250010 119252500 119250050
ACRO119250010EA 9310 CZK
ACRO119250010 ACRO119252500 ACRO119250050
FITC (fluorescein-5-isothiocyanate, fluorescein isothiocyanate isomer I) 90%, pure
FITC (fluorescein-5-isothiocyanate, fluorescein isothiocyanate isomer I)
Vzorec: C₂₁H₁₁NO₅S
Bod tání: >360 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005063
CAS číslo: 3326-32-7
EINECS: 222-042-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %