Tisk…
Rhodamine 6G perchlorate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
252441-250MG 252441-1G
SIAL252441-250MGEA 1780 CZK
SIAL252441-250MG SIAL252441-1G
Rhodamine 6G perchlorate, Sigma-Aldrich®
Rhodamine 6G perchlorate
Vzorec: C₂₈H₃₁ClN₂O₇
MW: 543,02 g/mol
MDL Number: MFCD00013117
CAS číslo: 13161-28-9
EINECS: 236-099-4