Tisk…
(±)-Tetrahydro-2-furoic acid 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Tetrahydrofuran-2-carboxylic acid, 2-Tetrahydrofuran Carboxylic Acid
263141000 263145000 263140250
ACRO263141000EA 3590 CZK
ACRO263141000 ACRO263145000 ACRO263140250
(±)-Tetrahydro-2-furoic acid 98+%
(±)-Tetrahydro-2-furoic acid
Vzorec: C₅H₈O₃
Bod varu: 128…129 °C (13 mmHg)
Hustota: 1,17 g/cm³
Bod vzplanutí: 139 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00022473
CAS číslo: 16874-33-2
UN: 3265
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4580 to 1.4620 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Titration with NaOH 98.0 to 102.0 %