Tisk…
1-Ethyl-3-methylimidazolium-p-toluenesulphonate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
89155-50G-F 89155-5G-F
SIAL89155-50G-FEA 17260 CZK
SIAL89155-50G-F SIAL89155-5G-F
1-Ethyl-3-methylimidazolium-p-toluenesulphonate, Sigma-Aldrich®
1-Ethyl-3-methylimidazolium-p-toluenesulphonate
Vzorec: C₁₃H₁₈N₂O₃S
MDL Number: MFCD03788929
CAS číslo: 328090-25-1