Tisk…
N,N-Diethyl-2-ethanolammoniumchloride for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20394.0250 8.20394.1000
8.20394.0250EA 3770 CZK
8.20394.0250 8.20394.1000
N,N-Diethyl-2-ethanolammoniumchloride for synthesis, Sigma-Aldrich®
N,N-Diethyl-2-ethanolammoniumchloride
Vzorec: C₆H₁₄ClNO
CAS číslo: 13989-32-7
EINECS: 237-787-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 133 - 136 °C
Molar Mass 153.65 g/mol
Synonyms N,N-Diethyl-2-hydroxyethylammonium chloride, 2-Diethylaminoethanol hydrochloride
Hill Formula C6H16ClNO
Chemical Formula (C2H5)2NCH2CH2OH * HCl