6-Azauracil ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
1,2,4-Triazine-3,5(2H,4H)-dione
A14389.14
A14389.06
A14389.14EA
6110
CZK
A14389.14
A14389.06
6-Azauracil ≥98%
6-Azauracil
Purity: 98%
CAS No.: 461-89-2
Molecular Formula: C3H3N3O2
Formula Weight: 113.08
Melting Point: 274-282°
Beilstein Reference: 116472
Vzorec:
C₃H₃N₃O₂ MW: 113.08 g/mol Bod tání: 274…282 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006456 CAS číslo: 461-89-2 EINECS: 207-318-0 |