Carbenicillin disodium salt, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
C9231-10G
C9231-1G
C9231-5G
SIALC9231-10GEA
0
CZK
SIALC9231-10G
SIALC9231-1G
SIALC9231-5G
Carbenicillin disodium salt, Sigma-Aldrich®
Carbenicillin disodium salt
Vzorec:
C₁₇H₁₆N₂O₆S·2Na Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00077683 CAS číslo: 4800-94-6 EINECS: 225-360-8 |