Tisk…
Carbenicillin disodium salt, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
C3416-10G C3416-1G C3416-250MG C3416-5G
SIALC3416-10GEA 79820 CZK
SIALC3416-10G SIALC3416-1G SIALC3416-250MG SIALC3416-5G
Carbenicillin disodium salt, Sigma-Aldrich®
Carbenicillin disodium salt
Vzorec: C₁₇H₁₆N₂O₆S·2Na
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00077683
CAS číslo: 4800-94-6
EINECS: 225-360-8