Tisk…
Carbenicillin disodium salt, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
C1389-10G C1389-1G C1389-250MG C1389-5G
SIALC1389-10GEA 66270 CZK
SIALC1389-10G SIALC1389-1G SIALC1389-250MG SIALC1389-5G
Carbenicillin disodium salt, Sigma-Aldrich®
Carbenicillin disodium salt
Vzorec: C₁₇H₁₆N₂O₆S·2Na
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00077683
CAS číslo: 4800-94-6
EINECS: 225-360-8